Learn More
Macherey-Nagel™ Kit II de chromatographie Flash
Marque:  Macherey-Nagel™ 727451
Code produit. 10566531
  • 703.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Kit II de chromatographie Flash
Comprend un dia. int. de 450 x 40 mmColonne en verre, un réservoir d’éluant de 1 L, 100 g de silice 60 (40 à 63 μm), sable marin, ouatage en fibre de verre silanisé, tubulure en PTFE de 1 m
Chromatographie flash à basse pression