Learn More
IKA™ Fixation par clips
Utilisez ce clip pour une variété d’applications. Les accessoires pour clip de fixation IKA™ sont parfaits pour les flacons d’agitation, les flacons Erlenmeyer et les flacons avec section ronde (sans clips de fixation).
Marque: IKA™ 0003115500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Dimensions (P x L x H) : 330 x 330 x 24 mm
- Capacité : 56 x AS 2.1 (25 ml), 23 x AS 2.2 (50 ml), 23 x AS 2.3 (100 ml), 11 x AS 2.4 (250 ml), 9 x AS 2.5 (500 ml), 5 x AS 2.6 (1000 ml)
- Poids : 1,290g
Spécification
Fixation par clips | |
Flacons d’agitation, flacons Erlenmeyer et flacons avec section ronde (sans clips de fixation) |