Learn More
Kartell™ Micropipeteur Labofix à volume fixe
Conçu pour répondre à la demande croissante de micropipettes à volume fixe qui associent un bon niveau de qualité à un prix certainement intéressant. Le micropipeteur Labofix à volume fixe Kartell™ est idéal pour les applications dans lesquelles une dose fixe réalisée avec une précision et une exactitude optimales est nécessaire.
Marque: Kartell™ 0137200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En plastique de haute qualité
- Avec éjecteur de pointes et piston en acier inox pour une utilisation prolongée
- La connexion de la poignée garantit une préhension plus confortable et sans fatigue
- Le cône de support de pointe peut contenir une grande variété de pointes
- Il a une forme fine pour faciliter l’accès à l’intérieur des tubes à essai ou des récipients ayant des ouvertures particulièrement étroites ou des formes allongées plus faciles
- La structure robuste du corps garantit des résistances mécaniques et chimiques élevées
Spécification
± 0,5 %, ± 0,3% | |
Kartell™ 958/960 | |
Plastique | |
Micropipeteur à volume fixe |
EC/IVD, ISO8655 | |
Autoclavable | |
Labofix 25 | |
25 μl |