Learn More
Kartell™ Micropipeteur Labofix à volume fixe
Conçu pour répondre à la demande croissante de micropipettes à volume fixe qui associent un bon niveau de qualité à un prix certainement intéressant. Le micropipeteur Labofix à volume fixe Kartell™ est idéal pour les applications dans lesquelles une dose fixe réalisée avec une précision et une exactitude optimales est nécessaire.
Marque:  Kartell™ 0137500
Code produit. 12513337
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • En plastique de haute qualité
  • Avec éjecteur de pointes et piston en acier inox pour une utilisation prolongée
  • La connexion de la poignée garantit une préhension plus confortable et sans fatigue
  • Le cône de support de pointe peut contenir une grande variété de pointes
  • Il a une forme fine pour faciliter l’accès à l’intérieur des tubes à essai ou des récipients ayant des ouvertures particulièrement étroites ou des formes allongées plus faciles
  • La structure robuste du corps garantit des résistances mécaniques et chimiques élevées
Spécification
Spécification
± 0,3%, ± 0,2%
Kartell™ 958/960
Plastique
Micropipeteur à volume fixe
EC/IVD, ISO8655
Autoclavable
Labofix 200
200 μl
Nom du produit
Kartell™ Micropipeteur Labofix à volume fixe > Plage de volume métrique : 200 μl