Learn More
BINDER™ Étagère à position fixe
Étagère à position fixe Binder™ avec accessoire supplémentaire pour le fonctionnement des dispositifs de mélange, des dispositifs d’agitation ou des systèmes de flacons rotatifs.
Marque: BINDER™ 8012-0287
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Renforcé
- Positionnée au niveau inférieur
- Charge maximale de 45 kg
Spécification
Étagère renforcée - placée au niveau inférieur, charge max. de 45 kg, avec accessoire supplémentaire pour le fonctionnement du dispositif de mélange, du dispositif d’agitation ou du système de flacon rotatif | |
Charge max. de 67 kg | |
Accessoire ; Étagère |
Chambres BINDER KB 53 | |
Stainless Steel |