Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique à aiguille fixe pour instruments Thermo Scientific
Pour une réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et une augmentation de la récupération des analytes
72.30€ - 406.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse |
---|---|
Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique |
Type de pointe d’aiguille | Cône |
Type de connexion | Fixe |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | Longueur (impériale) de l’aiguille | Calibre d’aiguille | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | Longueur (impériale) de l’aiguille | Calibre d’aiguille | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15258443
|
Trajan™
0019821 |
0,018 in | 1,96 in | 26 G | 5F-BT-5/0.47C |
103.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15228463
|
Trajan™
0029771 |
0,018 in | 1,96 in | 26 G | 10F-BT-GT-5/0.47C |
72.30€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15298463
|
Trajan™
0029921 |
0,018 in | 3,14 in | 26 G | 10F-BT-8/0.47C |
73.70€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15278463
|
Trajan™
0029871 |
0,025 in | 2 in | 23 G | 10F-BT-GT-5/0.63C |
99.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15208463
|
Trajan™
0029671 |
0,019 in | 1,96 in | 10F-BT-5/0.5C |
82.10€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15288463
|
Trajan™
0029891 |
0,024 in | 3,14 in | 23 G | 10F-BT-8/0.63C |
142.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15218463
|
Trajan™
0029761 |
0,018 in | 1,96 in | 26 G | 10F-BT-GT-5/0.47C |
406.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16672572
|
Trajan™
0029741 |
0,02 in | 3,14 in | 22 G | 10F-BT-8/22C |
86.20€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
ulliSolutions de haute qualité pour la manipulation des liquides/liliRésultats exacts et reproductibles/liliSpécialement conçues pour les instruments Thermo Scientific/li/ulSpécification
Chromatographie en phase gazeuse | |
Seringue pour échantillonneur automatique | |
Cône | |
Fixe |