Learn More
Thermo Scientific™ Seringues pour échantillonneur automatique à aiguille amovible pour instruments GC
Les seringues pour échantillonneur automatique à aiguille amovible Thermo Scientific™ pour instruments GC sont précises et reproductibles sur une gamme de volumes.
Marque: Thermo Scientific™ 36500495
Description
Les seringues pour échantillonneur automatique à aiguille amovible Thermo Scientific™ pour instruments GC sont précises et reproductibles sur une gamme de volumes.
- Seringues manuelles de taille standard
- Fond blanc pour une meilleure lisibilité
- Marquages résistant aux solvants
Spécification
36500495 | |
Seringue pour échantillonneur automatique GC étanche aux gaz, aiguille amovible | |
Unité | |
50 mm | |
Échantillonneur automatique TriPlus, AS2000, AS200/AS800 | |
36566485 |
Calibre 23 | |
Non | |
100 μl | |
Cône | |
Amovible |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.