Learn More
Eppendorf™ Rotor à angle fixe avec couvercle pour centrifugeuse de paillasse
Rotors pour centrifugeuse 5702/5702R/5702RH. La gamme de centrifugeuses à faible vitesse et à usage général 5702 a été spécialement conçue pour répondre aux exigences des laboratoires de recherche clinique et de culture cellulaire à rendement faible ou moyen.
472.00€ - 545.00€
Code produit | Marque | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10386602
|
Eppendorf™
5702747009 |
1 840 x g |
545.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10663493
|
Eppendorf™
5702746002 |
1 770 x g |
472.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Rotor F-45-18-17-Cryo
- Vitesse maximale : 1 840 x g (4 400 tr/min)
- Centrifugation silencieuse même sans couvercle de rotor
- Centrifugation de tubes cryogéniques de 1 à 2 ml (dia. max. 13 mm, utiliser un adaptateur) et de tubes
- avec bouchon à vis (dia. max. 17 mm, aucun adaptateur requis)
- Le rotor et les adaptateurs sont autoclavables (121°C, 20 min)
Rotor F-45-24-11
- Vitesse maximale : 1 770 x g (4 400 tr/min)
- Rotor à angle fixe pour 24 tubes de 1,5/2,0 ml
- Centrifugation silencieuse même sans couvercle de rotor
- Adaptateurs disponibles en option pour : Tubes PCR de 0,2 ml (5425 715.005) ; Tubes à centrifuger de 0,4 ml (5425 717.008) ; Microtubes à essai de 0,5 ml et tubes Microtainer™ (5425 716.001)
- Le rotor et les adaptateurs sont autoclavables (121°C, 20 min)
Spécification
Rotor angulaire fixe | |
4 400 tr/min |