Learn More
Eppendorf™ Rotor QuickLock™ à angle fixe avec couvercle étanche aux aérosols
Pour une utilisation avec la centrifugeuse 5430 et la centrifugeuse 5430 R
Marque: Eppendorf™ 5427752005
874.20 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les rotors Eppendorf QuickLock étanches aux aérosols se ferment en seulement 1/4 de tour
- Permet de gagner du temps durant chaque utilisation quotidienne
- Élimine les contraintes répétitives sur votre poignet
Spécification
Modèle : FA-45-24-11 | |
24 colonnes de centrifugation | |
13 200 tr/min | |
Fixe | |
24 |
Rotor angulaire fixe | |
19 090 x g | |
Centrifugeuses 5430/5430R. | |
Couvercle de rotor étanche aux aérosols |