Learn More
Invitrogen™ Colorant de viabilité fixable eBioscience™ eFluor™ 660
Peut être utilisé pour marquer de manière irréversible les cellules mortes avant les procédures de cryoconservation, de fixation et/ou de perméabilisation. Contrairement aux 7-AAD et à l’iodure de propidium (IP), les cellules marquées avec Les colorants de viabilité fixables peuvent être lavées, fixées, perméabilisées et colorées pour les antigènes intracellulaires, et ce sans perte d’intensité de coloration.
141.00€ - 408.00€
Spécification
Couleur | Rouge |
---|---|
Méthode de détection | Fluorescence |
À utiliser avec (application) | Test de viabilité |
À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
Type de produit | Colorant |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15540607
|
Invitrogen™
65-0864-14 |
100 tests |
141.00€
100 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15550607
|
Invitrogen™
65-0864-18 |
500 dosages |
408.00€
500 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Des colorants de viabilité fixables peuvent être utilisés pour marquer les cellules de toutes les espèces
- Le colorant de viabilité fixable eFluor™ 660 peut être excité par la ligne laser rouge (633 nm) et présente une émission maximale de 660 nm qui peut être détectée à l’aide d’un filtre passe-bande 660/20 (équivalent à APC ou Alexa Fluor™ 647)
- Pour la compensation, il est recommandé d’utiliser un échantillon des cellules d’intérêt colorées à l’aide du colorant de viabilité fixable
- Si le pourcentage de cellules mortes est censé être inférieur à 5 %, il est alors recommandé de prendre une petite aliquote de cellules et de les chauffer à 65°C pendant 1 minute, puis de les placer immédiatement sur de la glace pendant 1 minute. Après ce traitement, les cellules tuées par la chaleur peuvent être combinées selon le ratio 1:1 avec des cellules vivantes, puis colorées avec le colorant de viabilité fixable.
- Le colorant de viabilité fixable eFluor™ 660 est fourni sous forme de solution pré-diluée préparée dans du DMSO anhydre de haute qualité. Il doit être protégé de la lumière et de l’humidité
- Conserver à −70°C avec un dessiccant
- Il peut être congelé et décongelé jusqu’à 20 fois
- Laisser le flacon s’équilibrer à température ambiante avant ouverture
- La coloration peut être effectuée avant ou après la coloration de la surface
- Les cellules peuvent être cryoconservées après coloration sans effet indésirable sur l’intensité de coloration des cellules mortes après décongélation
Spécification
Rouge | |
Test de viabilité | |
Colorant | |
eBioscience™ |
Fluorescence | |
Cytomètre en flux | |
633 / 660 |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.