Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Fixable Viability Dye eFluor™ 455UV
Il peut être utilisé pour marquer de manière irréversible les cellules mortes avant les procédures de cryoconservation, de fixation et/ou de perméabilisation. Contrairement aux 7-AAD et à l’iodure de propidium (IP), les cellules marquées avec Les colorants de viabilité fixables peuvent être lavées, fixées, perméabilisées et colorées pour les antigènes intracellulaires, et ce sans perte d’intensité de coloration.
Marque: Invitrogen™ 65-0868-14
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Des colorants de viabilité fixables peuvent être utilisés pour marquer les cellules de toutes les espèces
- Le colorant de viabilité fixable eFluor™ 455UV peut être excité par un faisceau laser UV (≈350 nm) et présente un pic d’émission de 455 nm
- Pour la compensation, il est recommandé d’utiliser un échantillon des cellules d’intérêt colorées à l’aide du colorant de viabilité fixable
- Le colorant de viabilité fixable eFluor™ 455UV est fourni sous forme de solution pré-diluée préparée dans du DMSO anhydre de haute qualité. Il doit être protégé de la lumière et de l’humidité
- Conserver à −70°C avec un dessicant
- Il peut être congelé et décongelé jusqu’à 20 fois
- Laisser le flacon s’équilibrer à température ambiante avant ouverture
- La coloration peut être effectuée avant ou après la coloration de la surface
- Les cellules peuvent être cryoconservées après coloration sans effet indésirable sur l’intensité de coloration des cellules mortes après décongélation
Specifications
Bleu | |
Test de viabilité | |
Colorant | |
eBioscience™ |
Fluorescent | |
Cytomètre en flux | |
350⁄455 | |
100 tests |
Usage exclusivement réservé à la recherche