Learn More
Mettler Toledo™ Conductimètres FiveGo™ F3
Les conductimètres portatifs permettent de réaliser des mesures fiables et de haute qualité pour la conductivité en appuyant simplement sur un bouton
423.00€ - 825.00€
Spécification
Précision (conductivité) | ± 0,5 % de la valeur mesurée |
---|---|
Étalonnage | Étalonnage en un point avec trois étalons prédéfinis |
Gamme (conductivité) | 0,00 μS/cm à 200 mS/cm |
Compensation thermique | Linéaire : De 0,00 %/°C à 10,00 %/°C, températures de référence : 20° et 25°C |
Plage de températures (métrique) | 0°C à 100°C |
Includes:
Code produit | Marque | Type | Comprend | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Comprend | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15513370
|
Mettler Toledo™
30266883 |
Conductimètre F3 uniquement | Clip d’électrode, dragonne, guide d’installation rapide, sachets standard de 1 413 μS/cm et 12,88 mS/cm | Pour les applications nécessitant un capteur spécifique non compris dans le kit |
423.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15563370
|
Mettler Toledo™
30266888 |
Kit standard F3 | Capteur LE703 IP67, clip d’électrode, dragonne, guide d’installation rapide, sachets étalons de 1413 μS/cm et 12,88 mS/cm | Pour les échantillons aqueux à conductivité moyenne à élevée |
825.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15553370
|
Mettler Toledo™
30266887 |
Kit de terrain F3 | Capteur LE703 IP67, clip d’électrode, dragonne, guide d’installation rapide, sachets étalons de 1 413 μS/cm et 12,88 mS/cm, mallette de transport | Pour les échantillons aqueux à conductivité moyenne à élevée et pour les mesures sur le terrain |
805.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Différentes combinaisons d’instruments portatifs de mesure, de capteurs et d’accessoires sont disponibles, toutes parfaitement adaptées à des applications ou échantillons spécifiques.
- Boîtier ABS robuste et étanche, indice IP67
- Grand écran LCD à segments bien structuré de 3,1 po pour une meilleure visualisation
- Disposition intuitive des boutons et menu simple pour une utilisation aisée
- Sa conception ergonomique offre du confort aux petites comme aux grandes mains
- Le pied pliable offre une visualisation optimale lorsque l’instrument se trouve sur une paillasse de laboratoire
- Résiste aux environnements humides et exigeants
- Étalonnage en un point avec trois étalons prédéfinis
- Comprend l’enregistrement automatique et manuel du point final, un signal sonore pour le point final et un signal visuel du point final
- Entrées de capteur LTW 7 broches
- Parfait pour les applications mobiles en laboratoire, sur place et à l’extérieur
- Gamme de conductivité : 0,00 μS/cm à 200 mS/cm
- Résolution de la conductivité : Plage automatique
- Précision de la conductivité : ± 0,5 % de la valeur mesurée
- Gamme TDS : 0,01 mg/l à 200 g/l
- Résolution TDS : Plage automatique
- Précision TDS : ± 0,5 % de la valeur mesurée
- Plage de températures : 0° à 100°C (32° à 212°F)
- Résolution de la température : 0,1°C
- Précision de la température : ±0,5°°C
- Compensation de la température : Linéaire : 0,00 %/°C à 10,00 %/°C, température de référence : 20° et 25°C
- Taille de la mémoire : 200 mesures, étalonnage actuel
- Heures de fonctionnement : > 200 h
- Alimentation électrique : 4 piles AAA LR03 1,5 V ou 4 piles NiMH HR03 1,2 V
- Dimensions : 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 po)
- Poids : 0,26kg (0,5 lb)
- Instrument de mesure F3 uniquement : adapté aux applications nécessitant un capteur spécifique non compris dans le kit
- Kit standard F3 : adapté aux échantillons aqueux à conductivité moyenne à élevée
- Kit de terrain F3 : Adapté aux échantillons aqueux à conductivité moyenne à élevée ; idéal pour les mesures sur le terrain
Spécification
± 0,5 % de la valeur mesurée | |
0,00 μS/cm à 200 mS/cm | |
0°C à 100°C | |
± 0,5°C | |
200 mesures | |
18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 po) | |
0,5 lb | |
1 |
Étalonnage en un point avec trois étalons prédéfinis | |
Linéaire : De 0,00 %/°C à 10,00 %/°C, températures de référence : 20° et 25°C | |
0,1°C | |
LCD | |
LTW à 7 broches | |
0,26 kg | |
Chinese, Chinese (TW), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (GB), English (US), French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (BR), Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese |