Learn More
SCAT™ Raccords pour systèmes HPLC
Connectez vos capillaires HPLC de manière sûre et étanche au système SCAT. Les raccords SCAT PFA sont résistants aux produits chimiques et s'adaptent aux Safety Caps et Safety Waste Caps. Disponible pour différentes tailles de capillaires.
Marque:  SCAT™ 107048
Code produit. 15491793
Description
Description
Les raccords SCAT sont disponibles dans les versions suivantes : - Raccord en PFA avec embout intégré en différentes couleurs et diamètres.- Raccords de tubes de différents diamètres
Spécification
Spécification
Raccord
1.6 mm
Raccord PTFE avec ferrule intégrée (D.E. de 1,6 mm)
PFA
Incolore
Manipulation des solvants
Diamètre extérieur de la ligne capillaire : 1,6 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
SCAT™ Raccords pour systèmes HPLC > Tubulure incolore de 1,6 mm