Learn More
Fisherbrand™ Weighing Funnels
Weighing dish and sample transfer funnel in one.
Marque:  Fisherbrand™ 14353D
Code produit. 12719376
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Weighing dish and sample transfer funnel in one.
  • Les entonnoirs en verre borosilicate avec becs verseurs coniques facilitent le microtransfert des solides et des liquides
  • Pas de balancement ou de mouvement pendant la pesée—le fond plat maintient l’entonnoir stable
  • À utiliser à des températures allant jusqu’à 454°C (849°F)
Informations sur la commande
Assortment pack of five includes one each of the following (diameter x L): 10 x 35mm, 15 x 40mm, 20 x 45mm, 25 x 55mm and 32 x 68mm
Spécification
Spécification
25mm
Verre borosilicaté
Utilisé pour le microtransfert de solides et de liquides
454°C
10,25 mm (dia. ext.) ; 8,12 mm (dia. int.)
55 mm
849°F
Entonnoir de pesée
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote