Learn More
Fisherbrand™ Couvercles pour nettoyeurs à ultrasons Fisherbrand™
Couvercle pratique pour compléter votre nettoyeur à ultrasons S-Line. Les couvercles Fisherbrand™ pour nettoyeurs à ultrasons S-Line sont fabriqués à partir de plastique bleu durable.
Marque:  Fisherbrand™ 1003280
Code produit. 10235232
  • 33.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Nouveauté
  • Réduit le bruit et accélère le processus de chauffage
  • Lorsque le couvercle est retourné, il peut servir de cuvette d’égouttement
  • Le liquide de nettoyage collecté peut être reversé dans la cuve
Spécification
Spécification
Couvercle
Nettoyeur à ultrasons, 1,75 L
Plastique
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Couvercles pour nettoyeurs à ultrasons Fisherbrand™ > À utiliser avec les bains à ultrasons de 1,75 litres S 15 (H)