Learn More
Fisherbrand™ Paniers d’immersion pour nettoyeurs à ultrasons
Ce panier d’immersion est spécialement conçu pour les nettoyeurs à ultrasons double fréquence Fisherbrand™ série 112xx. La maille fine rend ce panier d’immersion idéal pour les petits articles. La poignée extra longue rend la manipulation simple et sûre.
16.40€ - 115.00€
Spécification
Type | Panier d’immersion |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Unité de nettoyage à ultrasons FB11211 |
Code produit | Marque | Matériau | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10196162
|
Fisherbrand™
1007545 |
Acier inoxydable | 78 x 60 mm |
115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10611432
|
Fisherbrand™
2070380000 |
PP | 74 x 50 mm |
16.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10089320
|
Fisherbrand™
2070540000 |
Acier inoxydable | 59 x 60 mm |
86.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Maille fine pour la sécurité des petites pièces
- Disponibles en PP ou en acier inox
- Poignée extra longue pour une plus grande facilité d’utilisation
Spécification
Panier d’immersion | |
Unité de nettoyage à ultrasons FB11211 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Paniers d’immersion pour nettoyeurs à ultrasons