Learn More
Fisherbrand™ U.S. Standard Stainless Steel Sieves, 8 in. dia. x 2 in.D
Stainless Steel. Aperture sizes from 5.00 in. opening to 500 mesh.
Marque:  Fisherbrand™ 0488110P
Code produit. 12726347
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Acier inoxTailles d’ouverture de 5,00 po à 500 mailles.
Tous les tamis sont sérialisés et livrés avec un certificat de conformité.
Si un certificat de test est requis (Fisher Cat N° 04-909-16), il doit être commandé avec le tamis.
La liste ci-dessous ne représente pas les spécifications ASTM E 11 complètes ; d’autres tailles sont disponibles. Consultez votre responsable Fisher pour obtenir plus d’informations.
Compliance
Conforme aux spécifications des normes ASTM E 11 et ISO 3310-1 actuelles
Spécification
Spécification
2 po
600 μm
ASTM E11, ISO 3310-1
Acier inoxydable
Certificat de conformité
28 mailles
Idéal pour la mesure des particules dans l’agriculture, l’industrie biologique, les produits chimiques, les cosmétiques, l’industrie en général, les engrais, les aliments, les minéraux, les produits pharmaceutiques, les plastiques et les produits métalliques
Acier inoxydable
Acier inoxydable
5,08cm
Tamis d’essai pleine hauteur
8 po
2,62 po
6,65cm
N° 30
203mm
28 mailles, taille standard des États-Unis 30
30