Learn More
Fisherbrand™ Twisted Nichrome™ Inoculating Loops with Handles
Available in three loop sizes
11.05€
Spécification
Matériau | Nichrome |
---|---|
Type de produit | Anse d’inoculation |
Longueur (impériale) de la poignée | 7,25 po |
Longueur (métrique) de la poignée | 18,4 cm |
Type de poignée | Poignée en aluminium |
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Inside | Jauge | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Inside | Jauge | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16406849
|
Fisherbrand™
14956103 |
3 mm | 24 G |
11.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Available in three loop sizes
- Aluminum handle is 7.25 in. long (18.4cm)
- Supplied with nichrome wire loop
- Length of wire is 100mm
Spécification
Nichrome | |
7,25 po | |
Poignée en aluminium |
Anse d’inoculation | |
18,4 cm |