Learn More
Fisherbrand™ Pissettes blanches translucides
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Description
Versatile bottles deliver single drop or fine stream
- En PEBD avec bouchon à vis et buse en PP monobloc
- La pointe peut être réduite pour augmenter le débit.
Spécification
Spécification
Capacité | 16 oz, 500 ml |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16 oz |
Couleur | Translucide |
Matériau | PEBD |
Nb par paquet | 6 |
Closure Included | Yes |
Autoclavable | Non autoclavable |
Graduated | No |
Forme | Cylindrical |