Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre de haute précision Traceable™
Surveille simultanément l’entrée et la sortie. Le thermomètre haute précision Traceable Fisherbrand enregistre l’heure et la date des lectures min / max.
Marque: Fisherbrand™ 93676-51
Includes: Sonde(s), deux piles AA, support, bandes magnétiques Velcro™, support mural, certificat Traceable™
Description
- Deux alertes visuelles (LED) et deux alertes d’alarme audio
- Alarmes programmables par incréments de 0,1°
- Pénétration de la pointe de la sonde de 0,33 po
- Sonde en acier inox de 0,125 po de diamètre, longueur de tige de 6,25 po, 9 po en longueur totale et longueur de câble de 5 pi
- Disponible avec une sonde ou deux sondes
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Compliance
Conforme à la norme ITS-90 de température internationale
Spécification
NIST, ITS-90, ISO 17025, A2 LA | |
1,9cm | |
3.05 mm | |
Mesure des températures dans les bains-marie, les cuves, les systèmes de gaz, les réactifs, les incubateurs, les produits pharmaceutiques, les produits pétroliers, les denrées alimentaires, les eaux usées | |
10,79cm | |
5 pieds | |
230 mm | |
15,87cm | |
5 oz | |
2,75 in | |
9 po | |
70°C | |
-50°C | |
-50°C à +70°C | |
±0,3°C | |
6,98 cm |
0,75 in | |
0,12 in | |
9 x 2,75 x 4,25 po (22,86 x 6,98 x 10,79cm) | |
4,25 in | |
Sonde en acier inox, deux piles AA, support, bandes magnétiques Velcro™, support mural, certificat Traceable™ | |
6,25 in | |
152,4cm | |
0,01°C | |
141,7g | |
Thermomètre Traceable | |
158°F | |
-58°F | |
-58°F à +158°F | |
AA | |
LED |