Learn More
Fisherbrand™ Sterile Plastic Culture Tubes: Clear Polystyrene
Description
Ideal for tissue culture procedures
- Irradié aux rayons gamma et stérilité testée ; prêt à l’emploi
- Aucun risque de contamination résiduelle
- Tous les tubes avec bouchon à vis comportent un filetage extérieur et un col non rétréci qui facilite le remplissage et le pipetage
- Tous les bouchons à clipser peuvent être positionnés pour des applications aérobies ou anaérobies
Informations sur la commande
Bouchons stériles disponibles séparément ; Contactez le service client Fisher.
Spécification
Transparent | |
75 mm | |
Idéal pour les procédures de culture de tissu | |
Stérile | |
Sans bouchon |
5 ml | |
Polystyrène | |
En vrac ; 125/boîte | |
12 mm | |
Tube de culture |