Learn More
Fisherbrand™ Pissettes Solvent-Vented™ et pissettes avec étiquettes de sécurité
Code produit. 12368616
Click to view available options
Chemical Label:
Acetone
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Unlabeled
Le nom chimique et la formule sont pré-imprimés. Les pissettes Bel Art™ Solvent-Vented™ avec étiquettes de sécurité sont dotées d’une vanne brevetée qui élimine les gouttes et permet la distribution de liquide en position verticale ou la tête en bas.
Are pre-printed with Chemical name and formula. Fisherbrand™ Solvent-Vented™ and Safety-Labeled Wash Bottles have a patented valve which eliminates drips and allows bottle to dispense upright or inverted.
  • Flacon à col large de 2 po (53 mm) pour un remplissage aisé
  • Bouchon en PP étanche à code couleur pour une identification aisée
  • Translucides, en PEBD résistant aux solvants ; Le flacon d’hypochlorite de sodium est en PEBD blanc pour offrir une protection contre la lumière entre 230 et 450 nm ; Le toluène est stocké dans la pissette en PEBD rouge.
  • Conformité avec les exigences de l’OSHA décrites dans la norme relative à la communication des renseignements à l’égard des matières dangereuses, Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
  • Portent le nom des six solvants les plus couramment utilisés ou le nom de votre choix ; Étiquetage personnalisé possible
Utilisez les flacons LYOB uniquement avec des solvants compatibles avec le PEBD.
Informations sur la commande
Pré-étiquetées avec six solvants courants ; Disponibles également sans étiquette.
Spécification
Capacité 16 oz, 500 ml
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 16 oz
Couleur Translucide
Matériau PEBD
Couleur de bouchon Naturel
Certifications/Conformité OSHA 29 CFR 1910.1200
Closure Included Oui
Autoclavable Non autoclavable
Graduated No
Bouche Large
Forme Cylindrique
Type de produit Wash Bottle
Chemical Label Ethanol
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53 mm
Type de bouchon Polypropylene Closure
Distribution par le bouchon Oui