Learn More
Fisherbrand™ Entonnoirs simples pour cytologie, pour volumes allant jusqu’à 0,4 ml ; 10 /sachet ; 50/boîte.
Pour la centrifugeuse Thermo Scientific™ Shandon™ CytoSpin™
606.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse Shandon CytoSpin |
---|
Code produit | Marque | Couleur | Quantité | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Quantité | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15201886
|
Fisherbrand™
10-355 |
White | 500/Cs. | Up to 0.4 mL | |||||
Description
For the Thermo Scientific™ Shandon™ CytoSpin™ Centrifuge
- Équivalent fonctionnel du Cytofunnel™ simple de Shandon
- Totalement compatible avec la centrifugeuse Shandon CytoSpin
- La carte filtre blanche destinée exclusivement à un usage unique est préfixée
- Carte filtre brune pour une absorption plus lente des échantillons dispersés — idéale pour LCR
- Pour volumes d’échantillons allant jusqu’à 0,4 ml
- Fournit une surface de dépôt cellulaire homogène de 6 mm
Spécification
Centrifugeuse Shandon CytoSpin |