Learn More
Fisherbrand™ Bouchons de septum encastrés en silicone
Bouchons à septum encastré non toxiques et autoclavables, cannelés à l’extérieur pour créer un joint interne efficace
Marque: Fisherbrand™ FB57897
Description
- Bride elliptique permettant de retirer efficacement le bouchon de l’ouverture
- Perforation facile à l’aide d’une aiguille hypodermique
Spécification
de 14,50 à 15,50 mm | |
Pour des récipients de 14,5 à 15,5 mm de dia. int. | |
Translucide | |
Bouchon de septum encastré en silicone |
Bouchons à septum encastré non toxiques et autoclavables, cannelés à l’extérieur pour créer un joint interne efficace | |
1 | |
Silicone | |
1 |