Learn More
Fisherbrand™ Bouchons pour tubes Sav-It™
Des joints d’étanchéité anti-fuite et fermes pour protéger le personnel et les échantillons
37.85€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Matériau | Copolymère d’élastomère |
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (équipement) | Tubes à essai, tubes à centrifuger, tubes spéciaux, tubes de prélèvement sanguin évacués |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15364719
|
Fisherbrand™
A21068FIS |
Vert | de 12 à 13 mm |
37.85€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Application à une main
- Peut être percé pour l’échantillonnage par bouchon par des systèmes d’instrumentation à tube fermé
- N’interfère pas avec la plupart des méthodes courantes de chimie, de coagulation et de surveillance des médicaments
- S’ajuste aux tubes à essai, tubes à centrifuger, tubes spéciaux et tubes de prélèvement sanguin évacués
- Direct pour l’échantillonnage par bouchon par des systèmes d’instrumentation à tube fermé
- Aucun risque de fissure ni de chute
- Accueil rapide pour les procédures les plus rigoureuses, notamment l’agitation, la centrifugation, la réfrigération et la congélation
Spécification
Non autoclavable | |
Copolymère d’élastomère | |
Non stérile | |
Tubes à essai, tubes à centrifuger, tubes spéciaux, tubes de prélèvement sanguin évacués |