Learn More
Fisherbrand™ Pissettes Safety-Vented™ et avec étiquettes de sécurité Right-to-Know
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Chemical Label:
Acetone
Assorted
Distilled Water
Ethanol
Isopropanol
Sodium Hypochlorite
Description
Eliminates drips and allows bottle to dispense upright or inverted. Fisherbrand™ Safety-Vented™ and Safety Labeled Right-to-Know Wash Bottles' color-coded polypropylene closures aid in quick and easy identification.
Caractéristiques des flacons pré-imprimés :
- Conservent les liquides dans des flacons portant un marquage clair pour éviter les erreurs d’utilisation
- Nom chimique et formule
- Losange NFPA™ en couleurs
- Risques pour la santé
- N° CAS (Chemical Abstract Service)
- Vêtements et équipements de protection suggérés
- Col large facilitant le remplissage
- Bouchons colorés facilitant l’identification
- Flacons en PEBD avec vannes en PP
- 16 oz (500 ml)
- Flacons personnalisables “Label Your Own” également disponibles
- Les flacons étiquetés comme contenant de l’hypochlorite de sodium (agent de blanchiment) sont BLANCS, ce qui protège leur contenu de la lumière.
- À utiliser uniquement avec des solvants compatibles avec le PEBD
Compliance
Conformité avec les exigences de l’OSHA décrites dans la norme relative à la communication des renseignements à l’égard des matières dangereuses, Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Spécification
Spécification
Capacité | 16 oz, 500 ml |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16 oz |
Couleur | Naturel |
Matériau | PEBD |
Couleur de bouchon | Naturel |
Certifications/Conformité | OSHA 29 CFR 1910.1200 |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Non autoclavable |
Graduated | No |