Learn More
Fisherbrand™ Disques d’agitateur rotatif
Convient aux tubes de mélange de bout en bout
Marque:  Fisherbrand™ RMD012
Code produit. 12387488
  • 123.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Disque de mélangeur rotatif complet avec clips pour tubes, fourni non assemblé
  • Convient pour le mélange d’un bout à l’autre de tubes,
  • Les clips pour des diamètres de tube compris entre 8 et 11 mm conviennent aux microtubes à centrifuger de 0,5 ml, 1,5 ml et 2,0 ml, aux vacutainers de 3 ml et aux tubes à bouchon de 5 ml (8 à 11 mm)
  • Les clips pour tubes de diamètre compris entre 15 et 17 mm conviennent aux tubes à centrifuger de 15 ml
  • Facile à monter sur le RM-1 en localisant les trois broches puis à fixer avec la molette
Spécification
Spécification
Disque mélangeur rotatif
Disque mélangeur rotatif
Tubes d’un diamètre compris entre 15 et 17 mm