Learn More
Fisherbrand™ Flacon réutilisable en verre ambré
Utilisez ces flacons en verre ambré pour une variété d'applications générales de laboratoire.
55.75€ - 630.00€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
À utiliser avec (application) | Stockage de milieux et de réactifs, liquides de rétention et de distribution, stockage de produits chimiques |
Comprend | Bouchon à vis, bague anti-goutte |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
Couleur de la vis | Bleu |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15817001
|
Fisherbrand™
SPFS14395A-100 |
100 mL |
253.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15837001
|
Fisherbrand™
SPFS14395A-250 |
250 ml |
317.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15847001
|
Fisherbrand™
SPFS14395A-500 |
500 mL |
396.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15827001
|
Fisherbrand™
SPFS14395A-1000 |
1 000 ml |
524.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17455353
|
Fisherbrand™
SPFS14395A-2000 |
2000 mL |
55.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17465353
|
Fisherbrand™
SPFS14395A-5000 |
5 000 ml |
232.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17445353
|
Fisherbrand™
SPFS14395A-10000 |
10 000 mL |
630.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les flacons à milieux en verre ambré réutilisables Fisherbrand™ avec capuchon présentent une large ouverture pratique, des graduations améliorées et un anneau verseur en polypropylène. Comporte un anneau verseur en polypropylène transparent (naturel), anti-goutte et remplaçable.
- Filetage GL 45
- Sans revêtement
- Autoclavable (jusqu'à 140°C)
- Verre borosilicate ambré
- Capuchon en polypropylène
Spécification
Ambré | |
Bouchon à vis, bague anti-goutte | |
Bleu | |
Non stérile | |
Non | |
Autoclavable | |
Oui | |
Polypropylène | |
Bouchon à vis |
Stockage de milieux et de réactifs, liquides de rétention et de distribution, stockage de produits chimiques | |
Verre borosilicaté (3.3) | |
Polypropylène | |
Bleu | |
Oui | |
Non | |
Flacon de culture ambré | |
GL 45 |