Learn More
Fisherbrand™ Reusable Glass Low-Form Griffin Beakers
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
Description
Pour accurately and steadily with the help of a slightly flared spout. Fisherbrand™ Reusable Glass Low-Form Griffin Beakers are available in a variety of sizes and feature thick, heavy construction with a beaded top. Made of KG-33 borosilicate glass.
- Construction épaisse et lourde avec dessus perlé
- Épaisseur régulière des parois
- Zone de marquage à finition mate pour une utilisation avec un crayon ordinaire
- Double échelle graduée en blanc facile à lire sur toutes les tailles de 50 à 1 000 ml
Compliance
- Conçu conformément aux spécifications de la norme ASTM™ E 960, exigences de type I
Spécification
Spécification
Capacité (impériale) | 3,38 oz. |
Description | Bécher |
Diamètre (impériale) externe | 1,96 po |
Diamètre (métrique) externe | 5 cm |
Capacité (métrique) | 100 ml |
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Excellente résistance mécanique et durabilité tout en offrant une résistance élevée aux attaques chimiques et aux chocs thermiques |
Plage de graduations | 20 à 80 ml |
Hauteur (impériale) | 2,75 po |
Hauteur (métrique) | 7 cm |