Learn More
Fisherbrand™ Béchers de forme basse robustes et réutilisables en verre
Bec verseur conçu pour des performances optimales
95.15€ - 267.00€
Spécification
Précision | plusmn; 5 % |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Offre une résistance mécanique et une durabilité supérieures, fournit une meilleure sécurité lors d’une utilisation dans des conditions extrêmes telles que le lavage mécanisé et la manipulation brutale |
Comprend | Bec verseur |
Type d’étiquette | Marquage à finition mate |
Alert:
Non recommandé pour une utilisation sur les plaques chauffantes où des gradients thermiques importants existent en raison d’un manque d’agitation du contenu ou d’une absence de contrôle de la température.
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16505840
|
Fisherbrand™
FB101250 |
250 ml |
263.16€
12 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16515840
|
Fisherbrand™
FB101400 |
400 ml |
113.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16535840
|
Fisherbrand™
FB101600 |
600 ml |
95.15€
6 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16585830
|
Fisherbrand™
FB1011000 |
1 000 ml |
175.44€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16595830
|
Fisherbrand™
FB1012000 |
2000 ml |
244.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16525840
|
Fisherbrand™
FB1014000 |
4000 ml |
267.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les béchers de forme basse robustes en verre réutilisables Fisherbrand™ sont dotés d’une structure robuste, idéale pour les chocs mécaniques et d’autres applications difficiles. Le bec verseur est conçu pour des performances optimales.
- Parois uniformes épaisses
- Bord supérieur uniformément façonné avec une épaisseur de paroi supplémentaire
- Zone de marquage à finition mate résistante
- Échelle graduée blanche
Compliance
Conçu conformément aux spécifications de la norme ASTM™ E 960, exigences de type II
Spécification
plusmn; 5 % | |
Offre une résistance mécanique et une durabilité supérieures, fournit une meilleure sécurité lors d’une utilisation dans des conditions extrêmes telles que le lavage mécanisé et la manipulation brutale | |
Marquage à finition mate | |
Non | |
USP, ASTM E438, ASTM E960 |
Verre borosilicaté | |
Bec verseur | |
Bécher | |
Oui | |
affichage double échelle |