Learn More
Fisherbrand™ Rouleau d’étanchéité à filetage en PTFE à faible densité Pure
Empêche les fuites afin de garantir une étanchéité appropriée lors du raccordement d’éléments (p. ex., raccordement d’un manomètre à un adaptateur)
Spécification
Matériau | PTFE |
---|---|
Longueur totale (impériale) | 600 po |
Longueur totale (métrique) | 15,240 mm |
Épaisseur (impériale) | 0.08 in. to 0.09 in. |
Épaisseur (métrique) | 3 à 3,5 mil |
Description
Empêche les fuites afin de garantir une étanchéité appropriée lors du raccordement d’éléments (p. ex., raccordement d’un manomètre à un adaptateur)
- Étanchéité rapide, propre et économique des tuyaux en métal de toutes tailles
- Risque réduit de contamination croisée courante avec les liquides et les scellants à pâte
- S’adapte à tous les raccords en métal / plastique pour garantir une étanchéité appropriée
- Comble tous les espaces dans le filetage de raccordement
- Épaisseur : 3-3,5 mils
- Plage de températures : –190 à 370°C
- Plage de densité relative du rouleau : –0,2 g/cm3
- Pression nominale (PSI) : jusqu’à 30 bars
Spécification
PTFE | |
15,240 mm | |
3 à 3,5 mil | |
0,5 in | |
370°C |
600 po | |
0.08 in. to 0.09 in. | |
ndash; 190deg;C | |
Jusqu’à 30 bar | |
Bandes adhésives |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Rouleau d’étanchéité à filetage en PTFE à faible densité Pure