Learn More
Fisherbrand™ Boîtes d’évaporation en porcelaine
Surfaces externe et interne vitrifiées, à l'exception du rebord.
Marque:  Fisherbrand™ FB968C
Code produit. 13489719
  • 187.48€ / 6 pièces
Expédition estimée: 30-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Profond avec couvercle
  • Fond rond
  • Intérieur et extérieur émaillé sauf bord.
  • Grande résistance aux produits chimiques
  • Supporte des températures allant jusqu’à 1150°C (2102°F)
  • Sans housse
Spécification
Spécification
Rond
Porcelaine
Capsule d’évaporation
Vitré
30 mm
3,14 in
80 mL
Rond
Applications d’évaporation
2,5 mm
1,18 in
80 mm