Learn More
Fisherbrand™ Boîtes d’évaporation en porcelaine
Description
Profond avec couvercle
- Fond rond
- Intérieur et extérieur émaillé sauf bord.
- Grande résistance aux produits chimiques
- Supporte des températures allant jusqu’à 1150°C (2102°F)
- Sans housse
Specifications
Rond | |
Porcelaine | |
Capsule d’évaporation | |
Vitré | |
75 mm | |
8,46 in |
1285 mL | |
Rond | |
Applications d’évaporation | |
3,7 mm | |
2,95 in | |
215 mm |