Learn More
Fisherbrand™ X576 20-400 POLYPRO CAP
Spécification
Spécification
Couleur | White |
Description | Screw cap |
Matériau | HDPE |
Nbre par carton | 576/Cs. |
Quantité | 576/PK. |
Stérilité | Stérile |
Matériau de revêtement | Polyvinyle |
Finition de col | 20-400 |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
À utiliser avec (équipement) | Flacon |