Learn More
Fisherbrand™ Béchers en polystyrène
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 ml
50 ml
Specifications
Specifications
Diamètre (métrique) de la base | 31 mm |
Diamètre (métrique) supérieur | 61 mm |
Capacité (métrique) | 50 ml |
Matériau | Polystyrène |
Type | Bécher |
Jetable | Oui |