Learn More
Fisherbrand™ Béchers en polystyrène
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 ml
50 ml
Description
Parfaits pour une utilisation comme récipients pour échantillons
- La taille de 20 ml est utile en photométrie de flamme
- La taille de 5 ml peut être utilisée en spectroscopie d’absorption atomique et en photométrie de flamme
Informations sur la commande
Conditionnement dans des pochettes en carton de 100 unités.
Spécification
Spécification
Capacité (impériale) | 0,67 oz. |
Diamètre (métrique) de la base | 27 mm |
Diamètre (métrique) supérieur | 43 mm |
Capacité (métrique) | 20 ml |
Matériau | Polystyrène |
Type | Bécher |
Jetable | Oui |