Learn More
Fisherbrand™ Tubes de microtitration en polypropylène, tubes lisses
Idéal pour la dilution ou le mélange d’échantillons avant le transfert dans des plaques de microtitration
58.00€ - 197.33€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Capacité (métrique) | 1,2 ml |
Couleur | Naturel |
Matériau | Polypropylène |
À utiliser avec (application) | Tests de HTLV-III, RIA, EIA, PCR, contrôle de la qualité pharmaceutique, stockage d’échantillons au congélateur ou transport d’échantillons et de réactifs |
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Stérilité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Stérilité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15891757
|
Fisherbrand™
845-FTPS-FIS |
Exempt de RNase, de DNase, d’ATP, d’ADN et de pyrogènes | Stérile | ensemble de plateaux | |||||
17157885
|
Fisherbrand™
02681385 |
Sans DNase ni RNase | Non stérile | Pack robotisé |
58.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Idéal pour la dilution ou le mélange d’échantillons avant le transfert dans des plaques de microtitration
Également adapté pour les tests de HTLV-III, RIA, EIA, PCR, contrôle de la qualité pharmaceutique, stockage d’échantillons au congélateur ou transport d’échantillons et de réactifs. Choisissez des tubes lisses ou des tubes simples avec une zone d’écriture dépolie.
- Les tubes en polypropylène de qualité supérieure et les racks d’emballage sont autoclavables et peuvent être congelés à -80°C.
- Les tubes non stériles sont certifiés sans RNase ni DNase
- Les tubes stériles sont certifiés sans RNase, DNase, ATP, ADN ni pyrogènes
- Les tubes dépolis comportent une zone d’écriture qui s’enroule autour du collier de tube
- Capacité de 1,2 ml
Informations sur la commande
- Conditionnés en vrac ou dans 8 boîtes compactes de 12 plateaux ou des racks robotisés.
- Boîtes de plateaux compactes
- Le couvercle à rabat lisse protège les échantillons et permet l’empilement
- Avec papier quadrillé pour une identification facile du contenu
- Racks robotisés
- Spécialement conçu avec un format à 96 puits pour les stations de travail robotisées
- La conception du couvercle non réversible avec grille alphanumérique facilite l’identification des échantillons
- Les anneaux de condensation à l’intérieur du couvercle minimisent la contamination croisée
- Les tubes s’adaptent en position droite et verticale
Spécification
Oui | |
Naturel | |
Tests de HTLV-III, RIA, EIA, PCR, contrôle de la qualité pharmaceutique, stockage d’échantillons au congélateur ou transport d’échantillons et de réactifs |
1,2 ml | |
Polypropylène |