Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Desiccator Plates
Unbreakable, economical
30.00€
Spécification
Type de produit | Disque de dessiccateur |
---|---|
Nbre par carton | 10 |
Matériau | PP |
À utiliser avec (équipement) | Dessiccateur |
Couleur | Blanc |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) externe | Diamètre (métrique) externe | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) externe | Diamètre (métrique) externe | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15981067
|
Fisherbrand™
086432C |
9,37 po | 23,8 cm | 32 |
30.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Without feet
- Outside rim is flanged to increase rigidity and retard sliding
Informations sur la commande
Thickness: 6mm; center hole: 0.75 in. (2cm)
Spécification
Disque de dessiccateur | |
PP | |
Blanc |
10 | |
Dessiccateur |