Learn More
Fisherbrand™ Flacons de culture stériles en PETG
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
Type de bouchon:
Bouchon
Tamper-evident Screw Cap
Description
Réduisez le risque de contamination croisée grâce à ces flacons de culture stériles et à usage unique
Le flacon de culture en PETG Fisherbrand est idéal pour la préparation et le stockage des cultures.
- Une alternative peu coûteuse et incassable aux flacons de culture en verre
- Apyrogènes et non cytotoxiques pour protéger les cellules
- Les graduations moulées ne s’effacent pas
- Fabriqués en copolyester de polyéthylène téréphtalate transparent, léger (PETG), ils présentent d’excellentes propriétés de résistance aux chocs et d’étanchéité aux gaz
- Le bouchon est en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Flacons conditionnés dans un plateau sous film plastique thermorétracté pour rester propres
- La bande thermorétractable autour du bouchon et du col du flacon garantit visuellement la stérilité des flacons individuels jusqu’au retrait de la bande
- Les références se terminant par “A” sont conçues sans bague d’inviolabilité
Compliance
Certifiés stériles à un niveau garanti de stérilité SAL de 10-6, USP classe VI afin de garantir la biocompatibilité.
Spécification
Spécification
Capacité | 8.45 oz, 250 ml |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Capacité (impériale) | 8.45 oz |
Couleur | Transparent |
À utiliser avec (application) | Pour la préparation et le stockage des milieux de culture |
Matériau | PETG |
Stérilité | Stérile |
Certifications/Conformité | SAL 10-6, USP classe VI |
Closure Included | Oui |
Jetable | Oui |