Learn More
Fisherbrand™ X2300 CAPS POLYSEAL (POLYCONE) LINED
Specifications
Specifications
Joint de fermeture | Polyseal |
Matériau du bouchon | Phenolic |
Taille du bouchon | 33-400 mm |
Type de bouchon | Screw Cap |
À utiliser avec (équipement) | Bottle |
Type de produit | PE Cone Lined Cap |
Couleur | Black |
Description | Screw cap |
Matériau | Phenolic Resin |
Longueur (métrique) | 36mm |
Show More |