Learn More
Fisherbrand™ Sachets autoclavables oranges sans indicateur de stérilisation
Sachets imprimés avec symbole de risque biologique pour assurer la manipulation et l’élimination sans danger des déchets biologiquement dangereux.
Marque: Fisherbrand™ 9661120
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Sachets d’autoclavage résistants aux impacts et aux déchirures pour la stérilisation des déchets. Les Sachets autoclavables oranges Fisherbrand™ sans indicateur de stérilisation sont fabriqués en HDPE.
- Résistant aux impacts et aux déchirures.
- Couleur orange vif.
- Construction en polyéthylène haute densité
Compliance
Tests de résistance aux impacts et aux déchirures ASTM™ réussis.
Spécification
ASTM | |
Orange with Black Print | |
88.9 cm | |
Autoclavable | |
24 in | |
38 micron | |
127°C |
None | |
35 x 24 in. (88.9 x 61 cm) | |
61 cm | |
Imprimé en anglais | |
35 in. | |
HDPE |