Learn More
Fisherbrand™ Nichrome Inoculating Needles with Handles
Available in two needle gauges
10.00€
Spécification
Longueur (impériale) | 3,93 po |
---|---|
Longueur (métrique) | 10 cm |
Matériau | Nichrome |
Type de produit | Aiguille d’inoculation |
Longueur (impériale) de la poignée | 7,25 po |
Code produit | Marque | Jauge | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Jauge | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15228979
|
Fisherbrand™
14956100 |
26 G |
10.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Consist of a straight wire fixed into an aluminum handle
- Handle is 7.25 in. long (18.4cm) and has a tapered end
- Wire is 100mm long
Spécification
3,93 po | |
Nichrome | |
7,25 po | |
Poignée en aluminium |
10 cm | |
Aiguille d’inoculation | |
18,4 cm |