Learn More
Fisherbrand™ Récipients de stockage d’échantillons polyvalents
Inertes à la plupart des produits chimiques, y compris le formaldéhyde, les acides faibles et toutes les bases
Marque: Fisherbrand™ 14955118A
Description
Les récipients pour échantillons polyvalents Fisherbrand™ sont conçus pour la collecte, le transport et le stockage de prélèvements et d’échantillons liquides et secs ; Non stériles. Inertes pour la plupart des produits chimiques, y compris le formaldéhyde, les acides faibles et toutes les bases.
- Résiste à la congélation et à l’ébullition
- Empilable pour un stockage compact
- Les récipients sélectionnés sont autoclavables (voir le tableau de commande) ; les couvercles ne sont pas autoclavables
- Le récipient est en polypropylène ; le bouchon est en PEBD
- Style court / large
- Style long / fin
- Gradués
Spécification
Récipient à échantillons | |
Haut / fin | |
32,0 oz. | |
PEBD | |
5,24 in |
PP | |
Non autoclavable | |
946 mL | |
11,44 cm | |
13,32 cm |