Learn More
Fisherbrand™ Boîte pour lames de microscope Economy
Stockez et transportez 25 ou 100 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers à charnière durables. Les boîtes pour lames de microscope Fisherbrand™ avec fentes numérotées permettent de conserver des lames de microscope standard dans des fentes sécurisées correspondant à la carte d’identification numérotée. Les boîtes empilables disposent d’un système de verrouillage sécurisé.
6.40€ - 16.65€
Spécification
Type de bouchon | Couvercle à charnière avec verrouillage à loquet |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Lames de microscope standard (25 x 75 mm) |
Comprend | Fiche indexée numérotée |
Matériau | PP |
Empilables | Oui |
Code produit | Marque | Couleur | Capacité de lame | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Capacité de lame | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11761476
|
Fisherbrand™
HS15990CF |
Blanc | 25 |
6.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11751476
|
Fisherbrand™
HS15990BF |
Rouge | 25 |
16.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11741476
|
Fisherbrand™
HS15990AF |
Bleu | 25 |
16.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Stockez et transportez 25 ou 100 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers à charnières résistants. Les boîtes pour lames de microscope avec compartiments numérotés Fisherbrand™ permettent de conserver les lames de microscope standard dans des compartiments sécurisés correspondant à la carte d’identification numérotée. Boîtes empilables fermées
- Couvercles à charnière avec système de verrouillage sécurisé
- Pieds empilables pour une stabilité optimale
- Carte d’identification des lames
Spécification
Couvercle à charnière avec verrouillage à loquet | |
Fiche indexée numérotée | |
Oui |
Lames de microscope standard (25 x 75 mm) | |
PP |