Learn More
Fisherbrand™ Lime diamantée Glassware-Rescuer
Vous ne jetterez plus jamais de verrerie ébréchée
Marque: Fisherbrand™ 3315
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Vous ne jetterez plus jamais de verrerie ébréchée
- Forme demi-ronde avec poignée à facettes antidérapante
- Pas d’angles pointus
- Entaille la tubulure en verre
Informations sur la commande
Diamètre de la lime, 1/4 po (6 mm). Longueur de la lime : 4 po (10 cm). Longueur totale, 8 po (20 cm).
Spécification
Half-Rounded | |
8 po | |
Nonslip Faceted |
Lime diamantée Glassware-Rescuer | |
Poignée à facettes antidérapante | |
20,3cm |