Learn More
Fisherbrand™ Microtubes à centrifuger autostables avec bouchons à vis
En PP autoclavable
17.38€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Type de bouchon | Vis |
Couleur | Naturel |
Matériau | En PP |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12370363
|
Fisherbrand™
529 |
1.5 ml |
17.38€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
En PP autoclavable
- Résistent à une force maximale de 20,000 ×g
- Autostables avec bouchon
- Le modèle grande taille est gradué
- Couleur naturelle
Informations sur la commande
500/sachet, 10/boîte
Spécification
Oui | |
Vis | |
En PP |
Polypropylène | |
Naturel | |