Learn More
Fisherbrand™ Cuves d’électroporation Plus™
Les cuves à code couleur et à usage unique s’adaptent à la plupart des électroporateurs. Stérilisées par irradiation aux rayons gamma et fournies conditionnées individuellement.
329.00€ - 340.56€
Spécification
Stérilité | Stérile |
---|---|
Type | Cuve d’électroporation |
Matériau | PC |
Comprend | Électrodes en aluminium incorporé |
À utiliser avec (équipement) | Systèmes d’électroporation |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Largeur (métrique) de l’écart | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Largeur (métrique) de l’écart | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15532423
|
Fisherbrand™
450150 |
90 μl | 1 mm |
340.56€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15542423
|
Fisherbrand™
450151 |
400 μl | 2 mm |
329.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15552423
|
Fisherbrand™
450152 |
800 μl | 4 mm |
329.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les cuves jetables à code couleur sont compatibles avec la plupart des électroporateurs.
- PC transparent de qualité médicale pour une grande visibilité
- L’aluminium poli réduit la fréquence des arcs
- Le bouchon rond permet le retrait d’une seule main
- Le modèle FB102 contient des électrodes en aluminium
Spécification
Stérile | |
PC | |
Systèmes d’électroporation |
Cuve d’électroporation | |
Électrodes en aluminium incorporé |