Learn More
Fisherbrand™ Entonnoir double pour cytologie avec cartes filtres blanches
Pour la centrifugeuse Thermo Scientific™ Shandon™ CytoSpin™
Marque: Fisherbrand™ 10353
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Équivalent fonctionnel du Shandon Double Cytofunnel™
- Totalement compatible avec la centrifugeuse Shandon CytoSpin
- La carte filtre blanche conçue pour un usage unique uniquement est préfixée
- Bouchons de scellage d’entonnoir inclus
- Pour volumes d’échantillons allant jusqu’à 0.25 ml
- Deux zones de dépôt sur chaque lame
Spécification
Centrifugeuse Shandon CytoSpin | |
Carte filtre blanche ; Bouchons de scellage | |
500/boîte | |
Jusqu’à 0.25 ml |