Learn More
Fisherbrand™ Tubes jetables en verre flint à bords lisses
Recuit spécialement pour réduire la casse le long des points de contrainte
Marque: Fisherbrand™ 60K14-958-J
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Recuit spécialement pour réduire la casse le long des points de contrainte
- Fond rond
- Haut et bas lisses pour éviter les coupures
Informations sur la commande
Conditionnés en plateaux
Spécification
28 mL | |
Verre flint | |
Specially annealed to reduce breakage along stress point | |
Tray | |
Non stérile | |
KIM-KAP |
150 mm | |
Oui | |
Aucun | |
125/Tray | |
18 mm | |
Tube de culture jetable |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Tubes jetables en verre flint à bords lisses > O.D. x L: 18 x 150mm; 125/tray
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu