Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large transparents avec bouchons joint en vinyle
Click to view available options
Capacité (métrique):
3810 ml
Description
General purpose bottle. Fisherbrand™ Clear Standard Wide Mouth Bottles with White Polypropylene Pulp/Vinyl Lined Cap are used for pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing applications.
- Clear/Flint standard bottles
- Features wide mouth for easy transfer of contents
Spécification
Spécification
Capacité | 129 oz, 3810 ml |
Joint de fermeture | Poly/vinyle |
Matériau du bouchon | PTFE |
Taille du bouchon | 89-400 |
Type de bouchon | Vis |
Diamètre (métrique) | 157 mm |
Hauteur (impériale) | 10.07 in. |
Hauteur (métrique) | 256 mm |
Distribution par le bouchon | Yes |
Type de produit | Standard Wide Mouth Bottle |